TET-dT Phosphoramidite
:
:Congélateur
:1563.35 g/mol
Frequently Bought Together
Tube à réactifs/à centrifuger avec bouchon à vis
: Greiner Bio-One
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
: VWR Collection