FunXite™-1
FunXite™-1
FunXite™-1, 100 µl
N° de catalogue AATB22470
Fournisseur:   AAT Bioquest
FunXite™-1
N° de catalogue AATB22470
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
FunXite™-1
FunXite™-1
FunXite™-1, 100 µl
Numéro CAS:  
Prix
313,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 µl
Product Details & Documents
FunXite™-1 is chemically same molecule to FUN® 1 (FUN® 1 is the trademark of ThermoFisher).
  • Bicolor Fluorescence For Live/Dead Cell Differentiation
  • Cell-Permeable
Attention: For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 µl
  • Désignation:
    FunXite™-1
  • Cat. No.:
    AATB22470
  • Purity:
    95%