Multiclean® Plus Wipe Rolls
Multiclean® Plus, wipes, bleu, 360×220 mm, 500 pieces
N° de catalogue ZVGA11224-00
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Multiclean® Plus Wipe Rolls
N° de catalogue ZVGA11224-00
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Aller à :
Product Details & Documents
These wipes have point-to-point micro-embossing.
- Easy to grip
- High volume
- Very absorbent
- Resistant
- High wet strength
- Silicone-free
- Two ply
Ideal for industry and crafts, light to coarse dirty work and metal processing and maintenance of machines.
Spécifications
- Emballage:500 pieces
- Couleur:bleu
- Désignation:Multiclean® Plus, wipes
- L×l:360×220 mm