0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Thiolite™ Green
Thiolite™ Green
Thiolite™ Green
Thiolite™ Green
Catalog # AATB21508
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Expand image
Thiolite™ Green
Catalog # AATB21508
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Specifications
Cdt:
5 mg
Seq:
2210
Specifications
About this item
Product Details
:
Product Details