ContactUsLinkComponent
ReadiUse™ TCEP Removal Solution
ReadiUse™ TCEP Removal Solution
N° de catalogue AATB5540
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
undefined
ReadiUse™ TCEP Removal Solution
N° de catalogue AATB5540
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    ReadiUse™ TCEP removal solution
Spécifications
À propos de cet article
TCEP is a common reducing reagent widely used to break disulfide bonds within and between proteins.
  • Ready to use
  • Simple and effective protocol
Attention: For research use only.