Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX780
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX780
Cell Meter™ RX780 fixable cell stain, 200 Tests, 200 Tests
N° de catalogue AATB22536
Fournisseur:   AAT Bioquest
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX780
N° de catalogue AATB22536
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX780
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX780
Cell Meter™ RX780 fixable cell stain, 200 Tests, 200 Tests
Numéro CAS:  
Prix
299,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
Discrimination and exclusion of dead cells from live cells allows cleaner separation and identification of cell populations.
  • Cell-Impermeable
  • Amine- And Thiol-Reactive
  • High Stability
  • Live/Dead Cell Labeling Dye
  • Fixable
Caution: For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    200 Tests
  • Désignation:
    Cell Meter™ RX780 fixable cell stain
  • Tests par set:
    200 Tests