ContactUsLinkComponent
CytoTrace™ Red CFDA
CytoTrace™ Red CFDA
N° de catalogue AATB22016
Fournisseur:  AAT BIOQUEST
Numéro CAS:  
undefined
CytoTrace™ Red CFDA
N° de catalogue AATB22016
Fournisseur:  AAT BIOQUEST
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Désignation:
    CytoTrace™ Red CFDA
  • Purity:
    90%
Spécifications
À propos de cet article
CytoTrace™ Red fluorescent probe retains the spectral properties of Cy3/TRITC, thus its signal can be easily monitored using fluorescence microscopy or flow cytometry.
  • High Multigenerational Cell Retention
  • Bright Signal
Attention: For research use only.