Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1, 0,5 mL
N° de catalogue AATB17551
Fournisseur:   AAT Bioquest
Nuclear Orange™ DCS1
N° de catalogue AATB17551
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1, 0,5 mL
Numéro CAS:  
Prix
156,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 0,5 mL
Product Details & Documents
Our Nuclear Orange™ DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-impermeant dye for analyzing DNA content in dead, fixed or apoptotic cells.
  • Cell-Impermeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
 : For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    0,5 mL
  • Désignation:
    Nuclear Orange™ DCS1
  • Cat. No.:
    AATB17551
  • Purity:
    90%
Spécifications