Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2, 0,5 mL
N° de catalogue AATB17545
Fournisseur:   AAT Bioquest
Nuclear Red™ LCS2
N° de catalogue AATB17545
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2, 0,5 mL
Numéro CAS:  
Prix
156,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 0,5 mL
Product Details & Documents
Our Nuclear Red™ LCS2 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analyzing DNA content in living cells.
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
 : For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    0,5 mL
  • Désignation:
    Nuclear Red™ LCS2
  • Cat. No.:
    AATB17545
  • Purity:
    90%
Spécifications