0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
1X4 Color™ V405 Dye Set
1X4 Color™ V405 Dye Set
1X4 Color™ V405 Dye Set
Irritant
1X4 Color™ V405 Dye Set
N° de catalogue AATB8000
Fournisseur:
AAT BIOQUEST
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Irritant
1X4 Color™ V405 Dye Set
N° de catalogue AATB8000
Fournisseur:
AAT BIOQUEST
Numéro CAS:
Spécifications
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
1 SET
Seq:
0125
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
ADR:
5,II
:
GHS07
Détails du produit