0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
CDPI3 Azide
CDPI3 Azide DNA binding
CDPI3 Azide DNA binding
Irritant
CDPI3 Azide DNA binding
N° de catalogue AATB6909
Fournisseur:
AAT Bioquest
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Irritant
CDPI3 Azide DNA binding
N° de catalogue AATB6909
Fournisseur:
AAT Bioquest
Numéro CAS:
Spécifications
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
ADR:
5,II
:
GHS07
Détails du produit