0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Biotinyl tyramide
Biotinyl tyramide pour l'amplification du signal
Biotinyl tyramide pour l'amplification du signal
Biotinyl tyramide pour l'amplification du signal
AATB45350
:
AAT BIOQUEST
:
Biotinyl tyramide pour l'amplification du signal
AATB45350
:
AAT BIOQUEST
:
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
5 mg
Seq:
2210
:
:
363.5 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
41994-02-9
:
C₁₈H₂₅N₃O₃S
:
MFCD27953026