0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
PerCP
PerCP, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
PerCP, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
AATB2590
:
AAT BIOQUEST
:
PerCP, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
AATB2590
:
AAT BIOQUEST
:
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
:
:
350000 g/mol
:
5,II
:
GHS07