FLUO 3/AM
Plastic bottle, 50 mg
N° de catalogue AATB21012
Irritant
Fournisseur:   AAT Bioquest
FLUO 3/AM
N° de catalogue AATB21012
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  121714-22-5
FLUO 3/AM
FLUO 3/AM
Plastic bottle, 50 mg
Numéro CAS:  121714-22-5
Prix
6 240,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Synonymes:  4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, 1-[Amino-5-(2,7-dichloro-6-acetomethoxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)phenoxy]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid pentaacetoxy-methyl ester
  • Numéro CAS:121714-22-5
  • Formule:C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃
  • Poids moléculaire:1129.85 g/mol
  • ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    50 mg
Spécifications