Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Formaldéhyde
Formaldéhyde solution 4%, ReadiUse™ réactif fixateur
Formaldéhyde solution 4%, ReadiUse™ réactif fixateur
Formaldéhyde solution 4%, ReadiUse™ réactif fixateur
AATB20010
:
AAT BIOQUEST
:
Formaldéhyde solution 4%, ReadiUse™ réactif fixateur
AATB20010
:
AAT BIOQUEST
:
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
50 mL
Seq:
2370
:
:
30.03 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274