0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Cyanine 7 hydrazide
Cyanine 7 hydrazide ≥95% [equivalent to Cy7® hydrazide]
Cyanine 7 hydrazide ≥95% [equivalent to Cy7® hydrazide]
Cyanine 7 hydrazide ≥95% [equivalent to Cy7® hydrazide]
Catalog # AATB166
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Cyanine 7 hydrazide ≥95% [equivalent to Cy7® hydrazide]
Catalog # AATB166
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
:
924.92 g/mol
Product Details