(Ac-KQL)2R110
(Ac-KQL)2R110
Plastic bottle, 1 mg
N° de catalogue AATB13465
Irritant
Fournisseur:   AAT Bioquest
(Ac-KQL)2R110
N° de catalogue AATB13465
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
(Ac-KQL)2R110
(Ac-KQL)2R110
Plastic bottle, 1 mg
Numéro CAS:  
Prix
156,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
The non-fluorescent R110 substrates generate the bright green fluorescent rhodamine 110 product that has Ex/Em = 494/521 nm, and can be easily detected with a FITC filter set.
  • Protease substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
  • ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 mg