iFluor® 350, Hydrazide
iFluor® 350, Hydrazide
Plastic bottle, 1 mg
N° de catalogue AATB1080
Irritant
Fournisseur:   AAT Bioquest
iFluor® 350, Hydrazide
N° de catalogue AATB1080
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
iFluor® 350, Hydrazide
iFluor® 350, Hydrazide
Plastic bottle, 1 mg
Numéro CAS:  
Prix
313,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 mg
Spécifications