Stereo microscope, XTX-3C
Stereo microscope, XTX-3C
Stereo microscope, XTX-3C
Certificats
Stereo microscope, XTX-3C
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These stereo microscopes are three dimensional optical resolution, wide field of view without side aberrations, excellent crisp contrast and true color. Designed for quality optics and are recommended especially for long duration work.
  • Sans fil avec éclairage LED et transmis
  • LED sans besoin de remplacement des piles rechargeables
  • Distance de travail de 57 mm et tête rotative
  • Chargeurs, bonnettes, platine noir et blanc et capuchon de protection
  • Hauteur: 320 mm et poids: 2,5 kg
The system with double illumination of low voltage 12 V / 10 W, with incident light (episcopic) in the head and transmitted (diascopic) in the circular platform.
With pair of eyepieces, wide field of view WF 10 × (23 mm Ø) in the model XTX-3C. Double focus by means of a vertical slip clutch of the head up and down a column, with fine adjustment using a bilateral macrometer with rack and pinion tension and control.
Solid base consisting of a platform with double contrast (black and white) circular plate and translucent etched light diffuser, with fixing screw and holding clips.
Ideally suited for biology, botany, archeology, geology, teaching and electronics.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 766-0265
  • 766-0266
  • Tête:
  • Inclinaison de 45°
  • Inclinaison de 45°
  • Oculaires:
  • Grand champ 10×/23 mm
  • -
  • Objectifs:
  • 2× - 4×
  • 1×, 2×
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Grossissement
    Éclairage
    Disponibilité
    Prix
  • XTX-3C, binoculaire
    Binocular
    20×; 40×
    Transmitted or incident
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    766-0265
    Tête
    Inclinaison de 45°
    Oculaires
    Grand champ 10×/23 mm
    Objectifs
    2× - 4×
  • XTX-7C, binoculaire
    Binocular
    <50×
    Transmitted or incident
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    766-0266
    Tête
    Inclinaison de 45°
    Oculaires
    -
    Objectifs
    1×, 2×