Pulvérisateur
Catalog # 217-0695
Supplier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Specifications
- Désignation:Pulvérisateur, complet
- Cdt:1
Specifications
About this item
Pulvérisateur en verre borosilicaté DURAN®.
Delivery: Pulvérisateur complet avec Erlenmeyer 100 ml, avec rodage 19/26, tête de pulvérisation, pince et poire en caoutchouc.