IgA (Goat) ELISA kit
IgA (Goat) ELISA kit
1 KIT
N° de catalogue ABNOKA6767.1KIT
Fournisseur:   Abnova
IgA (Goat) ELISA kit
N° de catalogue ABNOKA6767.1KIT
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
IgA (Goat) ELISA kit
1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
791,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
IgA (Goat) ELISA Kit is for the quantitative measurement of goat IgA in serum or plasma.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Cat. No.:
    ABNOKA6767.1KIT
  • Primary antibody reactivity:
    Goat
  • Cible:
    IgA
  • Principe du test:
    Quantitative