ContactUsLinkComponent
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA kit
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA kit
N° de catalogue ABNOKA6733.1KIT
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA kit
N° de catalogue ABNOKA6733.1KIT
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Primary antibody reactivity:
    HSV1
  • Cible:
    IgG
  • Principe du test:
    Qualitative
Spécifications
À propos de cet article
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) in human serum or plasma.