ContactUsLinkComponent
Toxoplasma IgM ELISA kit
Toxoplasma IgM ELISA kit
N° de catalogue ABNOKA6699.1KIT
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Toxoplasma IgM ELISA kit
N° de catalogue ABNOKA6699.1KIT
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Primary antibody reactivity:
    Toxoplasma gondii
  • Cible:
    IgM
  • Principe du test:
    Quantitative
Spécifications
À propos de cet article
Toxoplasma IgM ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the quantitative and qualitative measurement of Toxoplasma IgM in human serum and plasma.