Recombinant Mouse TNFSF18 (from E. coli)
10 µG
N° de catalogue ABNOP7358.10UG
Fournisseur: Abnova
Recombinant Mouse TNFSF18 (from E. coli)
N° de catalogue ABNOP7358.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:10 µG
- ID de gène:Q7TS55
- Cat. No.:ABNOP7358.10UG
- Sequence:47a.a.-173a.a.
- Species:Mouse
- Nom de la protéine/du peptide:TNFSF18
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli