Recombinant Human OSM (from E. coli)
Recombinant Human OSM (from E. coli)
10 µG
N° de catalogue ABNOP7340.10UG
Fournisseur:   Abnova
Recombinant Human OSM (from E. coli)
N° de catalogue ABNOP7340.10UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human OSM (from E. coli)
10 µG
Numéro CAS:  
Prix
226,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 EA
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 µG
  • ID de gène:
    P13725
  • Cat. No.:
    ABNOP7340.10UG
  • Sequence:
    26a.a.-252a.a
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    OSM
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli