ContactUsLinkComponent
ProConnex® Standard Flow Path for MidiKros or MidiKros TC
ProConnex® Standard Flow Path for MidiKros or MidiKros TC
N° de catalogue SPECSTUBEGN15390S
Fournisseur:  Spectrum Laboratories
ProConnex® Standard Flow Path for MidiKros or MidiKros TC
N° de catalogue SPECSTUBEGN15390S
Fournisseur:  Spectrum Laboratories
Spécifications
  • Désignation:
    Hollow fiber, MidiKros or midiKros TC, 250 ml
  • Type:
    Conical
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
ProConnex® standard flow path for midiKros or midiKros TC, 250 ml, 3/Pk.
System: KR2i; pressor sensors: luer; delivery condition: sterile; compatible with: MidiKros (D) or MidiKros TC (T).
HUV recirculation: 3,1 ml; HUV reservoir: 1 ml; HUV total tubeset: 34,7 ml.
Informations de commande: Filter sold separately.