YMC-Triart PFP HPLC Columns
N° de catalogue HEWLTPF12S051530WX
Fournisseur: Agilent
Spécifications
- Type de colonne:Semi-préparative
- Ø int.:30 mm
- Granulométrie:5 µm
- Pression max.:300 bar
- Longueur:150 mm
- Greffage:Pentafluorophenyl (PFP)
- Cdt:1