ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, sensibilité aux antibiotiques et dépistage de bactéries
Kit d'expérimentation, sensibilité aux antibiotiques et dépistage de bactéries
N° de catalogue BE-203
Fournisseur:  G-Biosciences
undefined
Kit d'expérimentation, sensibilité aux antibiotiques et dépistage de bactéries
N° de catalogue BE-203
Fournisseur:  G-Biosciences
Spécifications
  • Désignation:
    Sensibilité aux antibiotiques et dépistage de bactéries
  • Cdt:
    1 KIT
Spécifications
À propos de cet article
Les antibiotiques jouent un rôle essentiel dans la manipulation, le dépistage et la destruction de bactéries d'une gamme de processus de biotechnologie. Ce kit enseigne tout particulièrement les principes de base des antibiotiques, la résistance et la susceptibilité bactérienne. Les étudiants apprennent et assimilent l'utilisation de l'antibiorésistance dans le dépistage des maladies infectieuses. À l'aide d'une souche bactérienne, les étudiants apprennent les effets des différents antibiotiques et visualisent la sensibilité et la résistance bactériennes aux antibiotiques fournis. Cette méthode implique l'utilisation de disques de papier filtre imprégnés avec une concentration spécifiée d'antibiotiques à la surface d'une plaque de gélose contenant des cellules microbiennes. Ce kit va permettre aux étudiants d'analyser les effets inhibiteurs de différents antibiotiques sur les cellules bactériennes sélectionnées, puis de déterminer l'antibiotique le plus adapté pour traiter une infection bactérienne.
  • Enseigne le choix des antibiotiques, la sensibilité des bactéries et la résistance
  • Expériences pratiques avec prolifération bactérienne
  • Apprendre l'utilisation et la signification du dépistage de l'antibiorésistance
  • Utilisation du dépistage d'antibiotiques dans des techniques recombinantes
  • Comprendre l'importance des techniques aseptiques
Autres éléments nécessaires : agitateur incubateur, incubateur et autoclave (ou milieu de culture LB gélose préparé).
Livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.