Specifications
- Désignation:Expression d'une protéine recombinante
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
En biologie moléculaire, le but final est souvent l'expression d'une protéine recombinante. Les plasmides transformés peuvent servir de modèles aux bactéries pour produire la protéine. Les étudiants se forment aux promoteurs essentiels et aux autres éléments nécessaires à la réussite de l'expression des protéines dans les bactéries, y compris les différences entre expression inductible et constitutive (non régulée). Le kit d'expression d'une protéine recombinante permet aux étudiants d'exprimer une protéine de manière constitutive ou sous le contrôle d'un promoteur inductible, activé avec l'IPTG (isopropyle-bêta-D-thiogalactopyranoside).
- Enseigne l'expression d'une protéine recombinante
- Les étudiants se familiarisent avec les phases de prolifération bactérienne et les vecteurs inductibles
Autres éléments nécessaires : agitateur incubateur, centrifugeuse à basse vitesse pour tubes de 1,5 à 2 ml, équipement d'électrophorèse des protéines, bain-marie ou bécher et thermomètre.