Specifications
- Désignation:Étude de biodiversité et analyse de la biomasse
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
L'activité de laboratoire liée à la biodiversité vise à déterminer la teneur en protéines et la biomasse dans divers échantillons biologiques afin d'étudier les relations entre la biomasse et la biodiversité dans la nature. Les étudiants collectent et répertorient les échantillons de feuilles de plantes à partir d'un vaste groupe de plantes endémiques. Cette activité de laboratoire passe par la détermination du poids naturel de chaque échantillon végétal, l'écrasement d'une quantité prédéterminée de chaque échantillon et l'extraction des protéines des échantillons. Les étudiants apprennent ensuite à déterminer la teneur en protéines de chaque échantillon de plante et tentent de la mettre en relation avec la biomasse. Ils doivent réfléchir, analyser et trouver pourquoi la biomasse des protéines varie pour le poids naturel donné de différentes plantes. Enfin, ils doivent établir le rapport entre leurs résultats et la biodiversité de la nature.
- Extraction des protéines à partir d'échantillons biologiques et détermination de la teneur en protéines
- Méthode de dosage et de quantification de protéines
- Détermination de la masse des protéines et de la biomasse
- Relation entre biomasse et biodiversité dans la nature
Autres éléments nécessaires : feuilles fraîches, spectrophotomètre et cuvettes ou lecteur de microplaques et microplaque, balance, centrifugeuse à basse vitesse pour tubes de 1,5 à 2 ml.