Kit d'expérimentation, quantification des acides nucléiques
Catalog # BE-318
Supplier: G-Biosciences
Specifications
- Désignation:Quantification des acides nucléiques
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
The kit utilises the principle of diffusion of nucleic acids on a nylon membrane to determine their concentration. No spectrophotometers required.
- Aucun équipement coûteux n'est nécessaire
- Quantifier rapidement les échantillons d'ADN et d'ARN
- Assez de réactifs pour plus de 50 tests
Autres éléments nécessaires : échantillons d'ADN.
Nucleic acid concentration can be measured by measuring the diameter of diffused nucleic acid spots or comparing the colour density of the spots with a set of known standards. Accurate and fast DNA and RNA concentrations can be determined with as little as 1 μl of DNA sample.
Delivery: Informations de livraison: Livré avec 50 bandelettes de tests en plus de tous les tampons et graduations nécessaires à la quantification de l'ADN ou de l'ARN.