ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, identification génétique par PCR
Kit d'expérimentation, identification génétique par PCR
Catalog # EDVO371
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kit d'expérimentation, identification génétique par PCR
Catalog # EDVO371
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Identification génétique par PCR
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Les étudiants ont la possibilité de résoudre un crime à l'aide de la PCR. Lorsqu'il est amplifié par PCR, l'ADN plasmidique fourni génère des produits représentant les profils génétiques des individus.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Installation : 30 minutes ; PCR : 2 heures ou toute la nuit ; électrophorèse : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes (5 à 50 µl) avec pointes, bain-marie, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Delivery: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, billes PCR, matrices d'ADN, amorces, échelle d'ADN, eau ultrapure, billes de cire, agarose, colorant de chargement, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.