Kit d'expérimentation, identification génétique à l'aide des enzymes de restriction
Catalog # EDVO225
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Identification génétique à l'aide des enzymes de restriction
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Cette expérience permet d'initier les étudiants aux digestions par enzymes de restriction dans un contexte de police scientifique. Les étudiants découpent l'ADN avec des enzymes de restriction, puis comparent le profil des bandes de l'ADN de la scène de crime à celui de deux suspects via une électrophorèse sur gel d'agarose.
- Pour 6 groupes de laboratoire
- Réalisation : 90 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation, micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 5, 10, 15 et 40 µl, bain-marie, balance et caisson lumineux blanc.
Delivery: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™ « scène de crime », fragments d'ADN standard, Dryzymes™ (EcoRI et HindIII), solutions et tampons divers, ADN plasmidique, eau de grade enzymatique, poudre d'agarose et colorations.