ContactUsLinkComponent
Kits d'expérimentation, simulation de la détection du VIH par transfert Western (avec agarose)
Kits d'expérimentation, simulation de la détection du VIH par transfert Western (avec agarose)
Catalog # EDVO275
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kits d'expérimentation, simulation de la détection du VIH par transfert Western (avec agarose)
Catalog # EDVO275
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Simulation de la détection du VIH par transfert Western (avec agarose)
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le second test utilisé pour confirmer un résultat ELISA positif au VIH est la technique de transfert Western. À l'aide de ce kit, les étudiants séparent les échantillons de protéines de patients hypothétiques sur gels d'agarose. Les protéines sont ensuite transférées vers une membrane, et les protéines VIH simulées sont détectées.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Électrophorèse: 45 minutes; transfert: toute la nuit; détection: 25 minutes
Autres éléments nécessaires: cuve d'électrophorèse, alimentation, isopropanol, acide acétique glacial et incubateur à 37 °C.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants: instructions, contrôles positifs et négatifs, échantillons de patients simulés, marqueurs de poids moléculaire standard, agarose pour électrophorèse des protéines, tampon, membrane PVDF, colorant pour protéines, papier filtre, solution de chargement de gel.