ContactUsLinkComponent
Purification et détermination de la taille des protéines fluorescentes vertes et bleues
Purification et détermination de la taille des protéines fluorescentes vertes et bleues
Catalog # EDVO255
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Purification et détermination de la taille des protéines fluorescentes vertes et bleues
Catalog # EDVO255
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Purification and sizing of green and blue fluorescent proteins
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
When bacteria are used to make medicinally useful proteins by transformation, the protein of interest must be separated from all of the other cellular proteins. In this experiment, the unique fluorescent properties of GFP and BFP are used as an assay during their purification from an E. coli extract. The column fractions containing GFP or BFP are identified by fluorescence and then purified. As an optional activity, purified protein fractions can be separated by SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to estimate the purity and size of the GFP and BFP proteins.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Empaquetage et analyse des colonnes : 45 minutes ; électrophorèse facultative : 60 minutes ; coloration : 30 minutes ; décoloration : 2 heures
Autres éléments nécessaires : bain-marie, lampe UV à ondes longues, support annulaire et pinces, micropipette automatique, système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, gels de polyacrylamide (12%).
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, colonnes et matrice, extraits de GFP et BFP, tampon, réactifs en gel pour protéines pour une activité facultative.