ContactUsLinkComponent
Kits d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base de polyacrylamide)
Kits d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base de polyacrylamide)
N° de catalogue EDVO153
Fournisseur:  EDVOTEK
undefined
Kits d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base de polyacrylamide)
N° de catalogue EDVO153
Fournisseur:  EDVOTEK
Spécifications
  • Désignation:
    Détermination du poids moléculaire des protéines (à base de polyacrylamide)
  • Cdt:
    1 KIT
Spécifications
À propos de cet article
À l'aide de LyphoProteins précolorées, les poids moléculaires des sous-ensembles sont déterminés par électrophorèse verticale sur gel de polyacrylamide avec l'agent dénaturant SDS. Il est attribué aux protéines précolorées dont les poids moléculaires sont inconnus des poids moléculaires basés sur la relative mobilité des marqueurs de protéines standard.
  • Pour 6 groupes de laboratoire (se partageant 3 gels)
  • Électrophorèse: 60 minutes, coloration: 20 minutes, décoloration: 2 heures
Autres éléments nécessaires : 3 gels de polyacrylamide (12%), système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, caisson lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, pointes fines, méthanol et acide acétique glacial.
Livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de LyphoProtein dénaturés, marqueurs de protéines standard, solution de chargement de gel, tampon, colorants Protein Plus et Protein InstaStain.