Kits d'expérimentation, étude sur la diversité des protéines (à base de polyacrylamide)
Catalog # EDVO150
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Étude sur la diversité des protéines (à base de polyacrylamide)
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
For learning about the diversity of proteins by studying the electrophoretic profiles of various sources. Students separate proteins from bacterial, plant, serum, and milk proteins alongside a standard protein marker.
- For six lab groups (sharing three gels)
- Electrophoresis 60 minutes, staining 20 minutes, destaining 2 h
Autres éléments nécessaires : 3 gels de polyacrylamide (12%), système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, caisson lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, pointes fines, méthanol et acide acétique glacial.
Delivery: Kit includes instructions, denatured LyphoProtein samples, standard protein markers, gel loading solution, buffer, Protein Plus stain and Protein InstaStain.