ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base d'agarose)
Kit d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base d'agarose)
N° de catalogue EDVO110
Fournisseur:  EDVOTEK
undefined
Kit d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base d'agarose)
N° de catalogue EDVO110
Fournisseur:  EDVOTEK
Spécifications
  • Désignation:
    Détermination du poids moléculaire des protéines (à base d'agarose)
  • Cdt:
    1 KIT
Spécifications
À propos de cet article
Cette expérience présente une méthode simple destinée à déterminer le poids moléculaire des sous-unités protéiques par électrophorèse horizontale. Les étalons protéiques et les éléments inconnus étant précolorés, la séparation des protéines peut s'observer durant l'électrophorèse. L'expérience inclut de l'agarose de classe protéique, solution alternative aux gels de polyacrylamide.
  • Pour 4 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 1 heure, suivie d'une coloration pendant la nuit
Autres éléments nécessaires : appareil d'électrophorèse horizontale, alimentation, système de visualisation lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, méthanol et acide acétique glacial.
Livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons LyphoProtein précolorés, solution de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse, colorant et solution SDS.