Kits d'expérimentation, comment un médecin réalise-t-il les tests de dépistage du SIDA ?
Catalog # EDVOS-70
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Comment un médecin réalise-t-il les tests de dépistage du SIDA ?
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le corps se défend contre les attaques d'agents infectieux tels que les bactéries ou les virus en produisant des anticorps. La méthode immuno-enzymatique ELISA détecte les anticorps présents dans le sang, ce qui indique une infection. Dans cette expérience, les étudiants effectuent un test ELISA simulé pour identifier les échantillons infectés et les comparer à des échantillons témoins.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 45 minutes
Delivery: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes, contrôles positifs et négatifs, sérums, anticorps secondaire, substrat, bandes de détection, pipettes de transfert et tubes à essai.