Kit d'expérimentation, qu'est-ce qu'une épidémie et comment une infection se propage t'elle ?
EDVOS-68
: EDVOTEK
- Désignation:Qu'est-ce qu'une épidémie et comment une infection se répand-elle ?
- Cdt:1
Des agents infectieux tels que les bactéries et les virus peuvent se répandre rapidement dans une population, provoquant bon nombre de maladies et de décès. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants se servent de solutions colorées pour simuler la propagation d'une maladie en milieu scolaire.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 30 minutes
: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, solution HCl, NaOH, indicateur de couleur, tubes à essai et pipettes.