ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, simulation de la détection du VIH par la technique ELISA
Kit d'expérimentation, simulation de la détection du VIH par la technique ELISA
Catalog # EDVO271
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kit d'expérimentation, simulation de la détection du VIH par la technique ELISA
Catalog # EDVO271
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Simulation de la détection du VIH par la technique ELISA
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Un test de dépistage du VIH détecte l'infection au VIH indirectement, via un test ELISA pratiqué sur les anticorps anti-VIH présents dans le sang. Le test prend les anticorps du sang du patient et les ajoute à une plaque de microtitration enduite de l'antigène du VIH. Si des anticorps anti-VIH sont présents, ils se lient aux antigènes sur la plaque. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants pratiquent un test ELISA en enduisant les puits des plaques de microtitration d'antigène du VIH simulé, puis testent le sérum de donneur simulé pour détecter les éventuels anticorps anti-VIH.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 1 heure
Autres éléments nécessaires : incubateur à 37 °C
Delivery: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes du VIH simulés, contrôles positif et négatif, sérum de donneur simulé, anticorps secondaire, substrat, plaques de microtitration, pipettes de transfert et microtubes.