Kit d'expérimentation, interactions antigène-anticorps : la méthode d'Ouchterlony
N° de catalogue EDVO270
Fournisseur: EDVOTEK
Spécifications
- Désignation:Interactions antigène-anticorps : la méthode d'Ouchterlony
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Cette expérience présente aux étudiants les principes des interactions antigène-anticorps à l'aide de la méthode d'Ouchterlony. Les anticorps et les antigènes constituent des complexes qui précipitent, ce qui permet d'évaluer les systèmes anticorps-antigène. Les interactions de la liaison entraînent la formation d'un précipité blanc après diffusion dans l'agarose.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 35 minutes, suivie d'une incubation d'une nuit
Autres éléments nécessaires : micropipettes automatiques avec pointes, pipettes de 5 ou 10 ml, bain-marie à 55 °C, spatules de mesure ou cure-dents, micro-ondes ou plaque chauffante, eau distillée et incubateur (en option).
Livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes et anticorps de sérum animal, solution de chargement de gel, agarose, tampon en poudre, pipettes de transfert, boîtes de Petri, cutters pour puits et microtubes à essai.