Kit d'expérimentation, présentation des réactions ELISA
EDVO269
: EDVOTEK
- Désignation:Présentation des réactions ELISA
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Les étudiants apprennent les principes de base de la méthode immuno-enzymatique ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) à l'aide de ce kit de détection précis et sensible basé sur des anticorps.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : eau distillée ou déionisée, incubateur à 37 °C, micropipettes automatiques avec pointes et verrerie de laboratoire.
: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes, anticorps primaire et secondaire, co-substrat de peroxyde, peroxyde d'hydrogène, substrat ABTS, tampon phosphate salin, tubes, plaques et pipettes de transfert.