ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, détection d'un agent infectieux simulé
Kit d'expérimentation, détection d'un agent infectieux simulé
Catalog # EDVO166
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kit d'expérimentation, détection d'un agent infectieux simulé
Catalog # EDVO166
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Détection d'un agent infectieux simulé
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Une épidémie infectieuse exige l'identification rapide et précise de l'agent biologique en cause. Souvent, les premiers symptômes cliniques sont d'abord identifiés chez les individus exposés, puis les agents infectieux sont identifiés par des tests pratiqués en laboratoire. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants se transmettent un agent infectieux simulé (colorant chimique) visible uniquement sous une lampe UV à ondes longues. Le mode de transmission et la source primaire sont documentés.
  • Pour 25 étudiants
  • Réalisation : 30 à 45 minutes
Delivery: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, réactifs pour simuler un agent infectieux (indicateur par colorant fluorescent et échantillon négatif), tubes à essai et bouchons, pipettes de transfert, mini-lampe UV à ondes longues, écouvillons en coton, pétrolatum et gants.