Kit Ready-to-Load™, définition et fonctionnement de la PCR
Catalog # EDVOS-48
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Définition et fonctionnement de la PCR
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Cette expérience par simulation démontre le processus d'amplification de l'ADN par PCR et indique comment le produit amplifié est détecté via la séparation du mélange de réaction par électrophorèse sur gel d'agarose.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.