DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
FlashBlue™ DNA Staining System, 60 mL
N° de catalogue EDVO609
Fournisseur:   EDVOTEK
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
N° de catalogue EDVO609
Fournisseur:  EDVOTEK
Numéro CAS:  
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
FlashBlue™ DNA Staining System, 60 mL
Numéro CAS:  
Prix
16,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 mL
Product Details & Documents
Les solutions de ce système sont optimisées pour raccourcir le temps nécessaire à la coloration et à la décoloration (pour 3 l).
  • 10X Concentrate for 1,2 L
Concentrated liquid that, when diluted, can be used for both rapid and overnight staining of DNA fragments.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    60 mL
  • Désignation:
    FlashBlue™ DNA Staining System
Spécifications