ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, amplification de l'ADN par PCR
Kit d'expérimentation, amplification de l'ADN par PCR
  763-0001
 :  EDVOTEK
undefined
Kit d'expérimentation, amplification de l'ADN par PCR
  763-0001
 :  EDVOTEK
  • Désignation:
    Amplification de l'ADN par PCR
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1 KIT
Dans le cadre de cette expérience par PCR, les étudiants réalisent des milliards de copies de petites quantités d'ADN en à peine 90 minutes. Ils doivent simplement mélanger la matrice d'ADN et les amorces aux billes PCR qui contiennent tous les autres composants nécessaires à la réaction PCR. Ils observent par eux-mêmes les quantités croissantes d'ADN, prélèvent des échantillons tous les 2 ou 3 cycles et les analysent sur un gel d'ADN.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • PCR 3 heures ; électrophorèse 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl, pointes, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
 : Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, billes PCR, matrice d'ADN et amorces, échelle pour la taille de l'ADN, eau ultrapure, billes de cire, colorant de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.