Kit Ready-to-Load™, recherche du gène responsable de la drépanocytose par la méthode de transfert de Southern
EDVO315
: EDVOTEK
- Désignation:Recherche du gène responsable de la drépanocytose par la méthode de transfert de Southern
- Cdt:1
La méthode de transfert de Southern est une technique primordiale, largement utilisée en génétique et en recherche cliniques. En transférant l'ADN d'un gel d'agarose sur une membrane, cette méthode permet l'analyse et l'identification précises de bandes d'ADN sur un gel. Avec ce kit, les étudiants se servent du transfert de Southern pour trouver une mutation ponctuelle dans le gène de l'hémoglobine, révélateur d'une drépanocytose.
- Pour 5 groupes de laboratoire
- Électrophorèse : 45 minutes ; transfert : toute la nuit ; coloration et décoloration : 10 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, bain-marie et incubateur à 80 °C.
: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, agarose, tampon pour électrophorèse, membranes en nylon, papier filtre et colorant pour transfert.