Transformation avec les protéines fluorescentes bleues et vertes
EDVO222
: EDVOTEK
- Désignation:Transformation avec les protéines fluorescentes bleues et vertes
- Cdt:1
La protéine fluorescente verte (GFP) de la méduse Aequorea victoria s'utilise dans tous les domaines de la science. De nombreux organismes ont été transformés avec le gène GFP, gène responsable de la bioluminescence chez les méduses. Il a démontré une telle utilité que les scientifiques l'ont muté pour produire la protéine fluorescente bleue (BFP). Dans cette expérience simple, les étudiants transforment des bactéries par GFP, BFP ou les deux.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation: 50 minutes; culture: toute la nuit
Autres éléments nécessaires : incubateur à 37 °C, bain-marie, lampe UV à ondes longues.
: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, cellules, ADN plasmidique, IPTG, ampicilline, solution de transformation, agar ReadyPour, bouillon Luria, boîte de Pétri, pipettes stériles et boucles.