ContactUsLinkComponent
Kits d'expérimentation, analyse par la technique de transfert de Southern
Kits d'expérimentation, analyse par la technique de transfert de Southern
N° de catalogue EDVO207
Fournisseur:  EDVOTEK
undefined
Kits d'expérimentation, analyse par la technique de transfert de Southern
N° de catalogue EDVO207
Fournisseur:  EDVOTEK
Spécifications
  • Désignation:
    Southern Blot Analysis
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
This experiment introduces students to Southern blotting as a tool for DNA fingerprinting in a hypothetical paternity determination. DNA fragments are first separated by agarose gel electrophoresis, then transferred to a nylon membrane and finally visualised by staining.
  • For 5 lab groups
  • Electrophoresis 45 minutes, blotting overnight, staining and destaining 10 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation, bain-marie à 65 °C, système de visualisation de l'ADN, filet et plateau de coloration, micropipettes automatiques, verrerie de laboratoire, four à micro-ondes, eau distillée, NaCl, NaOH, HCl concentré, sachet plastique et pinces.
Livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN pour électrophorèse, solution de chargement de gel, UltraSpec-Agarose, tampon pour électrophorèse, pipettes, 5 membranes en nylon prédécoupées, 5 papiers filtres de transfert prédécoupés et colorant bleu pour ADN Blue-Blot.